Merck
648930
Sigma-Aldrich
2-(3-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
32-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)(C#C)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-5-4-6-9(11)7-8/h1,4-7,12H,2H3
Clave InChI
OUKNBKQFUNTLNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.