Merck
648442
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-hydroxyphenyl)furan-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
5-(3-Hydroxyphenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-147 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
Clave InChI
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)