Merck
647691
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
97%
Sinónimos:
4-Acetylamino-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
224.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
220-224 °C (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
Clave InChI
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)