Merck
647446
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
actividad óptica
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
50-52 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves