Merck
646571
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3,7-dimethyloctyloxy)cyanoterephthalylidene)
About This Item
Fórmula lineal:
(C58H90N2O4)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
propiedades de los semiconductores
N-type (mobility~10−5 cm2/V·s)
Descripción general
Light emitting conjugated polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Ver todo