Merck
646334
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-iodotoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(I)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
236.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
122-125 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
XJWZEEGCMBQBNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)