Merck
645575
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(Cl)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
107-111 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
COc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)