Merck
645338
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
cadena SMILES
Cc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clave InChI
IDXLUNCVVBZUEN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable