Merck
645036
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
136-140 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
Clave InChI
TUGDVOPMQBYENX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)