Merck
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
200.0 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)