Merck
644803
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
83,10 €
5 G
228,50 €
83,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
83,10 €
5 G
228,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
83,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
96-100 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(on1)C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-6(11-8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
Clave InChI
OWMVXHFZCCPOTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christina D Camell et al.
Cell metabolism, 30(6), 1024-1039 (2019-11-19)
During aging, visceral adiposity is often associated with alterations in adipose tissue (AT) leukocytes, inflammation, and metabolic dysfunction. However, the contribution of AT B cells in immunometabolism during aging is unexplored. Here, we show that aging is associated with an