644765
5-(Chloromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
92-97 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1cnoc1CCl
InChI
1S/C5H4ClNO3/c6-1-4-3(5(8)9)2-7-10-4/h2H,1H2,(H,8,9)
Clave InChI
IENDPQHJPZEULX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves