644706
Pd EnCat® TPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TPP 0.8, Pd 1.0
Sinónimos:
Palladium acetate and triphenylphosphine, microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Productos recomendados
contiene
0.26-0.35 mmol/g phosphorous
0.37-0.44 mmol/g palladium
composición
Pd, 1.0
TPP, 0.8
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
0.4 mmol/g Pd loading
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- low residual metal levels in crude product
- easy recovery of catalyst
- compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C-C bond forming reactions
- safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation
- efficiency and economy gains through recovery and recycling
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 - -7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 - -22 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.