644196
3,5-Dichloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
115-119 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1cncc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
Clave InChI
MUHBRCUFWMUBNP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?