Merck
642193
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
161,00 €
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
161,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
48-52 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
nitro
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
Clave InChI
GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)