Merck
641677
Sigma-Aldrich
Holmium(III) phosphate
Sinónimos:
Phosphoric acid holmium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HoPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
259.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: holmium
cadena SMILES
[Ho+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ho.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Clave InChI
ZFEZZRFBMNCXLQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wouter Bult et al.
Pharmaceutical research, 29(3), 827-836 (2011-11-10)
The clinical application of holmium acetylacetonate microspheres (HoAcAcMS) for the intratumoral radionuclide treatment of solid malignancies requires a thorough understanding of their stability. Therefore, an in vitro and an in vivo stability study with HoAcAcMS was conducted. HoAcAcMS, before and