641642
1-Piperazinepropanol
97%
Sinónimos:
1-(3-Hydroxy-1-propyl)piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)-4-piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, 3-(1-Piperazinyl)-1-propanol, 3-(1-Piperazinyl)propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)piperazine, N-(3-Hydroxypropyl)piperazine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c10-7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8,10H,1-7H2
Clave InChI
LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of chloropyridazine piperazines as human rhinovirus (HRV-3) inhibitors
- Synthesis of arylbenzoylpyrrolidine derivatives and their Hsp90 inhibitory activity
- Synthesis of pyrrolothienopyrazines as novel serotonin-4 receptors antagonists
- Preparation of carbamate-functionalized 2,6-disubstituted N-(arylsulfonyl) piperidines as conformationally restricted and orally active γ-secretase inhibitors
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?