Merck
641103
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)oxazole-5-carboxaldehyde
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
88,50 €
88,50 €
Precio de catálogo177,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
88,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H23NO2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
253.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
88,50 €
Precio de catálogo177,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5030 (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cnc(o1)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H23NO2Si/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)13-14-7-12(8-15)16-13/h7-11H,1-6H3
Clave InChI
FBQMBIDSILZYSW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)