Merck
640107
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
39-43 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-2-1-4(10)3-11-5/h1-3H,10H2
Clave InChI
IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Employed in a covenient, one-pot, synthesis of azaindoles.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)