Merck
640085
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
mp
52-56 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-4H
Clave InChI
MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Artículos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.