Merck
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
Seleccione un Tamaño
5 G
399,00 €
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
399,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)