Merck
639729
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrene
97%
Sinónimos:
1-Hydroxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(4-Hydroxyphenyl)nitroethene, trans-4-(2-Nitrovinyl)phenol
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
167-171 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,10H/b6-5+
Clave InChI
CTJKRKMPTRJAIT-AATRIKPKSA-N
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)