Merck
638811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2(OCH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
COc1c(C)cc(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-9(6-11)5-8(2)10(7)12-3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
LOWLIBHYJIAZTN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)