638374
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
solid
mp
74-79 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NNc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClFN2/c7-5-3-4(10-9)1-2-6(5)8/h1-3,10H,9H2
Clave InChI
DUORBNTWCCJANU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves