637971
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(E)-2-(3-Fluorophenyl)ethenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
184-186 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)\C=C\c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,11-12H/b5-4+
Clave InChI
ONXKUGHKGCSZJO-SNAWJCMRSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Enantioselective diastereoselective synthesis of tetracyclins via metal-catalyzed ring opening of meso-oxabicyclic alkenes followed by hydrogenation and Friedel-Crafts alkylation
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
- Preparation of anticonvulsant agents
- Preparation of piperazinyl pyrimidylhydroxamic acid deriatives as histone deacetylase inhibitors and antitumor agents
- Preparation of ethyl-substituted conjugated dienoates and dienones by stereoselective Suzuki cross-coupling
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?