637599
N-(3,4-Methylenedioxybenzylidene)benzylamine
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mp
69.5-70 °C (lit.)
grupo funcional
amine
imine
phenyl
cadena SMILES
C1Oc2ccc(\C=N\Cc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-4-12(5-3-1)9-16-10-13-6-7-14-15(8-13)18-11-17-14/h1-8,10H,9,11H2/b16-10+
Clave InChI
BGNGXFPSLBOGHI-MHWRWJLKSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)