Merck
637068
Sigma-Aldrich
1,4-Diiodo-2,5-dioctylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36I2
Número de CAS:
Peso molecular:
554.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
cadena SMILES
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Clave InChI
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable