Merck
636436
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminosalicylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
solid
mp
95-99 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(N)ccc1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
Clave InChI
MXUHMQZOATZRIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y Z Liao et al.
Zhongguo yao li xue bao = Acta pharmacologica Sinica, 11(1), 54-56 (1990-01-01)
Using the improved Kirsner model of ulcerative colitis in rabbits, we found that the therapeutic effect of methyl 5-amino salicylate hydrochloride (M-5-AS) was similar to that of sulfasalazine (salicylazosulfapyridine, SZ). The length of pathological damage and the range of diffuse
J M Xiong et al.
Zhongguo yao li xue bao = Acta pharmacologica Sinica, 13(3), 265-267 (1992-05-01)
Methyl 5-aminosalicylate hydrochloride (M-5-AS) at the dosages of 21, 42, 209, and 417 mg.kg-1.d-1 ig to mice during d 6-15 of pregnancy, no obvious effects on the placenta, fetus weight, sex differentiation, external appearance, visceral, and skeletal development were observed.