Merck
636177
Sigma-Aldrich
2-Iodoethyl ether
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8I2O
Número de CAS:
Peso molecular:
325.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6015 (lit.)
bp
140-141 °C (dec.)(lit.)
densidad
2.296 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ICCOCCI
InChI
1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Clave InChI
XWYDQETVMJZUOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)