Merck
635839
Sigma-Aldrich
3-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5050 (lit.)
bp
160 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
cadena SMILES
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)