635820
Diethyl cyclopropylmethyl phosphonate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
60 °C/0.125 mmHg (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC1CC1)OCC
InChI
1S/C8H17O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-8-5-6-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
SEZHIFQWGROIOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of alkyldichlorophosphine via chlorination reaction under mild conditions
Structural characteristics:
- Intramolecular hydrogen binding via "banana" bonds between a H atom belonging to the phosphino group and the edge of the cyclopropyl ring
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)