633755
1-Butyne
≥98%
Sinónimos:
Ethylacetylene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC#C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h1H,4H2,2H3
Clave InChI
KDKYADYSIPSCCQ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Productos recomendados
- For 633755-100G-EU: outlet fitting: DIN 477-1 no.1, Z742162 or Z742164 are the recommended regulators.
- For 633755-100G: outlet fitting no 99112 is the recommended outlet fitting.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves