Merck
633682
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
151-155 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1cnoc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-11-14-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
Clave InChI
VUVDFZMYJYNLCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)