Merck
633437
Sigma-Aldrich
Diacetonamine hydrogenoxalate
90%
Sinónimos:
4-Amino-4-methyl-2-pentanone hydrogenoxalate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2C(CH3)2NH2·HO2CCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
125-130 °C (lit.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.CC(=O)CC(C)(C)N
InChI
1S/C6H13NO.C2H2O4/c1-5(8)4-6(2,3)7;3-1(4)2(5)6/h4,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
PABISXFQAHDPMS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg