632791
4-Hydroxy-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
224 °C (dec.)
cadena SMILES
Oc1cccc2[nH]nnc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7-4/h1-3,10H,(H,7,8,9)
Clave InChI
JMTMSDXUXJISAY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable