Merck
632279
Sigma-Aldrich
4-(2,2-Dicyanovinyl)-N-bis(hydroxyethyl)aniline
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
83 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C14H15N3O2/c15-10-13(11-16)9-12-1-3-14(4-2-12)17(5-7-18)6-8-19/h1-4,9,18-19H,5-8H2
Clave InChI
CYBYVNMREDBMAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
NLO monomer
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)