Merck
632104
Sigma-Aldrich
1,3-Diethynylbenzene
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
Seleccione un Tamaño
1 G
34,40 €
5 G
116,00 €
34,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
34,40 €
5 G
116,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
34,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5820 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
Clave InChI
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1,3-Diethynylbenzene may be used to synthesize mono- and di- 1,4-substituted-1,2,3-triazole ligands, which have the property to self-assemble into metallo-cyclic structures in the presence of silver ions.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Self-assembly of silver (I) metallomacrocycles using unsupported 1, 4-substituted-1, 2, 3-triazole ?click? ligands"
Gower L.M, et al.
Dalton Transactions, 39(9), 2371- 2378 (2010)
Srinivasa R Tala et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1001-1013 (2017-12-20)
The melanocortin system is involved in the regulation of complex physiological functions, including energy and weight homeostasis, feeding behavior, inflammation, sexual function, pigmentation, and exocrine gland function. The five melanocortin receptors that belong to the superfamily of G protein-coupled receptors