Merck
632066
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propyne
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14
Número de CAS:
Peso molecular:
122.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 632066, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C#CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2
Clave InChI
UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)