Merck
631892
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrrolecarbonyl)benzotriazole
97%
Sinónimos:
1-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
212.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-182 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
Clave InChI
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)