Merck
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
227.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 631272, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
137-141 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)