631108
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4990 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CNCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
ZXWCKKSSCIFVBT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
152.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
66.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Xiuli You et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(21), 7252-7257 (2020-05-20)
Organic-inorganic hybrid materials with perovskite structure have recently attracted tremendous interest due to their structural tunability and rich functional properties, such as phase transition and photoelectric properties. Within this context, two discrete tin-based organic-inorganic hybrid compounds [(FMBA)2SnCl6] (1) and [(FMBA)2SnBr6]