138428
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(ethylamino)propane
Seleccione un Tamaño
66,01 €
Precio de catálogo94,30 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
66,01 €
Precio de catálogo94,30 €Ahorre 30 %Productos recomendados
densidad de vapor
4.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
689 °F
lim. expl.
11.6 %
índice de refracción
n20/D 1.4374 (lit.)
densidad
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)