Merck
631019
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)formamide
97%
Sinónimos:
4′-Bromoformanilide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
200.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
amide
bromo
cadena SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
Clave InChI
PYHXNHQAVPSOKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)