62638
(+)-α-Longipinene
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R,2S,7R,8R)-2,6,6,9-Tetramethyltricyclo[5.4.0.02.8]undec-9-ene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +25±1°, neat
índice de refracción
n20/D 1.493
bp
244-246 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@]23C
InChI
1S/C15H24/c1-10-6-7-11-13-12(10)15(11,4)9-5-8-14(13,2)3/h6,11-13H,5,7-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15-/m1/s1
Clave InChI
HICYDYJTCDBHMZ-UKTARXLSSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)