Merck
62550
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Fórmula lineal:
LiI · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
133.85 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Formulario:
crystals
grado
purum p.a.
Ensayo
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Formulario
crystals
impurezas
≤30% water
2-3 mol water
mp
73 °C (lit.)
densidad
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)