Merck
618535
Sigma-Aldrich
Water-17O
80-84.9 atom % 17O
Sinónimos:
17O Labeled water
About This Item
Fórmula lineal:
H217O
Número de CAS:
Peso molecular:
19.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
80-84.9 atom % 17O
mol peso
18.82 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C
densidad aparente
1.01
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable