616621
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
Sinónimos:
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
solid
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
Clave InChI
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable