Merck
616478
Sigma-Aldrich
2,6-Dinitrotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2,6-Dinitrotoluene-(methyl-d3)
Seleccione un Tamaño
100 MG
1010,00 €
1010,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
1010,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D3H3N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
185.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
1010,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
56-61 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i1D3
Clave InChI
XTRDKALNCIHHNI-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)