Merck
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.42
Beilstein:
1776360
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clave InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)