Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 182,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
248-929-2
MDL number:
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source plant (vegetable) | biological source - | biological source fungus | biological source plant (jojoba) |
| assay ≥99% | assay ≥97% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl tridecanoate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?